Learn More
tert-Butyl-4-[4-(aminomethyl)-benzyloxy]-piperidin-1-carboxylat, 90 %, Thermo Scientific™
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Tert-butyl 4-[4-(aminomethyl)benzyloxy]piperidine-1-carboxylate |
| CAS Min. % | 89.5 |
| CAS Max. % | 100.0 |
| Prozentgehaltsbereich | 90% |
| Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
| Menge | 5 g |
| Formelmasse | 320.43 |
| Reinheit (%) | 90% |