Learn More
Tert-Butyl4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1,2,3,6-tetrahydropyridin-1-carboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10056944
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 10056944
Marke: Thermo Scientific Maybridge MO08253EA
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Chemische Identifikatoren
CAS 286961-14-6
Summenformel C16H28BNO4
Molekulargewicht (g/mol) 309.21
MDL-Nummer MFCD03840345
InChI-Schlüssel VVDCRJGWILREQH-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-boc-1,2,5,6-tetrahydropyridine-4-boronic acid pinacol ester, tert-butyl 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-5,6-dihydropyridine-1 2h-carboxylate, 1-n-boc-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-3,6-dihydro-2h-pyridine, n-boc-1,2,3,6-tetrahydropyridine-4-boronic acid pinacol ester, tert-butyl 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-3,6-dihydro-2h-pyridine-1-carboxylate, tert-butyl 5,6-dihydro-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine-1 2h-carboxylate, 3,6-dihydro-2h-pyridine-1-n-boc-4-boronic acid pinacol ester, n-tert-butoxycarbonyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine-4-boronic acid pinacol ester, 1-boc-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-3,6-dihydro-2h-pyridine, tert-butyl 4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1,2,3,6-tetrahydropyridine-1-carboxylate
PubChem CID 4642098
IUPAC-Name Tert-Butyl 4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-Dioxaborolan-2-yl)-3,6-Dihydro-2H-Pyridin-1-Carboxylat
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(=CC1)B1OC(C)(C)C(C)(C)O1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-(tert-Butoxycarbonyl)-3, 6-dihydro-2H-pyridine-4-boronic acidpinacol ester
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Menge 10 g
Formelmasse 309.21
Reinheit (%) 97%