Learn More
tert-Butyl-4-(2-aminophenyl)-tetrahydro-1(2H)-pyrazincarboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10259202
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10259202 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
10371013 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10259202 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC30714CB
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Chemical Identifiers
CAS 170017-74-0
Summenformel C15H23N3O2
Molekulargewicht (g/mol) 277.37
MDL-Nummer MFCD04115046
InChI-Schlüssel LNDQGWAWYKFYAO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-boc-4-2-aminophenyl piperazine, tert-butyl 4-2-aminophenyl piperazine-1-carboxylate, 2-4-boc-piperazin-1-yl aniline, tert-butyl 4-2-aminophenyl tetrahydro-1 2h-pyrazinecarboxylate, 1-boc-4-2-aminophenyl-piperazine, 4-2-amino-phenyl-piperazine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, 2-4-tert-butoxycarbonyl piperazin-1-yl aniline, 4-2-aminophenyl piperazine, n1-boc protected, pubchem12189, acmc-1bzzw
PubChem CID 2795530
IUPAC-Name Tert-Butyl 4-(2-Aminophenyl)Piperazin-1-Carboxylat
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCN(CC1)C1=CC=CC=C1N
Specifications
Chemischer Name oder Material Tert-butyl 4-(2-aminophenyl)tetrahydro-1(2H)-pyrazinecarboxylate
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 277.37
Reinheit (%) 97%