Learn More
Tert-Butyl3-(thiocarbamoyl)piperidin-1-carboxylat, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11346905
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
11346905 5 g Bernsteinfarbene Glasflasche 5 Gramm
10672275 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11346905 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. MO08288DE
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 22-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 274682-80-3
Summenformel C11H20N2O2S
Molekulargewicht (g/mol) 244.353
MDL-Nummer MFCD10700060
InChI-Schlüssel ZCELPXRDWJCIJE-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyl 3-thiocarbamoyl piperidine-1-carboxylate, 1-tert-butoxycarbonyl piperidine-3-thiocarboxamide, 3-thiocarbamoyl-piperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, 1-tert-butoxycarbonyl-3-carbamothioylpiperidine, 3-carbamothioylpiperidine, n1-boc protected, 3-carbamothioylpiperidine,n1-boc protected, tert-butyl3-carbamothioylpiperidine-1-carboxylate, tert-butyl 3-aminothioxomethyl piperidinecarboxylate, tert-butyl 3-aminocarbonothioyl piperidine-1-carboxylate, 1-piperidinecarboxylicacid, 3-aminothioxomethyl-, 1,1-dimethylethyl ester
PubChem CID 23546083
IUPAC-Name tert-Butyl-3-carbamothioylpiperidin-1-carboxylat
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCCC(C1)C(=S)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tert-butyl 3-(thiocarbamoyl)piperidine-1-carboxylate
CAS Min. % 95.0
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 5 g
Formelmasse 244.36
Reinheit (%) 95%