missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

tert-Butyl-3-(2-Aminoethyl)azetidin-1-Carboxylat, 95 %, Acros Organics

Catalog Number 15229696
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
898271-20-0
C10H20N2O2
200.28
XQNQFOKZUQWWDO-UHFFFAOYSA-N
1-boc-3-aminoethylazetidine, tert-butyl 3-2-aminoethyl azetidine-1-carboxylate, 1-boc-3-aminoethyl azetidine, 1-n-boc-3-aminoethyl azetidine, 1-boc-3-2-aminoethyl azetidine, 3-2-aminoethyl-1-boc-azetidine, 1-azetidinecarboxylicacid, 3-2-aminoethyl-, 1,1-dimethylethyl ester, 1-azetidinecarboxylic acid, 3-2-aminoethyl-, 1,1-dimethylethyl ester, tert-butyl 3-2-aminoethyl-1-azetidinecarboxylate
44630603
tert-Butyl-3-(2-aminoethyl)azetidin-1-carboxylat
CC(C)(C)OC(=O)N1CC(C1)CCN
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
898271-20-0
C10H20N2O2
200.28
XQNQFOKZUQWWDO-UHFFFAOYSA-N
1-boc-3-aminoethylazetidine, tert-butyl 3-2-aminoethyl azetidine-1-carboxylate, 1-boc-3-aminoethyl azetidine, 1-n-boc-3-aminoethyl azetidine, 1-boc-3-2-aminoethyl azetidine, 3-2-aminoethyl-1-boc-azetidine, 1-azetidinecarboxylicacid, 3-2-aminoethyl-, 1,1-dimethylethyl ester, 1-azetidinecarboxylic acid, 3-2-aminoethyl-, 1,1-dimethylethyl ester, tert-butyl 3-2-aminoethyl-1-azetidinecarboxylate
44630603
tert-Butyl-3-(2-aminoethyl)azetidin-1-carboxylat
CC(C)(C)OC(=O)N1CC(C1)CCN
Chemischer Name oder Material tert-Butyl 3-(2-aminoethyl)azetidine-1-carboxylate
Prozentgehaltsbereich 94% min. (GC)
Formelmasse 200.28
Reinheit (%) 95%
Menge 250 mg
compliance-icons
Produktidentifikator
  • tert-Butyl 3-(2-aminoethyl)azetidine-1-carboxylate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'