Learn More
tert-Butyl-2-chlor-1,3-thiazol-5-carboxylat, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10434745
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10434745 5 g Bernsteinfarbene Glasflasche 5 Gramm
10215374 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10434745 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. MO08181DE
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 934570-60-2
Summenformel C8H10ClNO2S
Molekulargewicht (g/mol) 219.683
MDL-Nummer MFCD09879991
InChI-Schlüssel SQZXVWDARSIXTM-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyl 2-chlorothiazole-5-carboxylate, t-butyl-2-chloro-1,3-thiazole-5-carboxylate
PubChem CID 24229786
IUPAC-Name Tert-Butyl 2-Chlor-1,3-Thiazol-5-Carboxylat
SMILES CC(C)(C)OC(=O)C1=CN=C(S1)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material tert-Butyl 2-chloro-1, 3-thiazole-5-carboxylate
CAS Min. % 95.0
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 5 g
Formelmasse 219.69
Reinheit (%) 95%