Learn More
Tert-Butyl2-brombutyrat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11373257
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11373257
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L13799.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 24457-21-4 | C8H15BrO2 | 223.11 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 24457-21-4
Summenformel C8H15BrO2
Molekulargewicht (g/mol) 223.11
MDL-Nummer MFCD00209634
InChI-Schlüssel RIUJWUWLGXBICR-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyl 2-bromobutyrate, tert-butyl2-bromobutanoate, t-butyl 2-bromobutyrate, 2-bromobutyric acid tert-butyl ester, 2-bromobutanoic acid tert-butyl ester, butanoic acid, 2-bromo-, 1,1-dimethylethyl ester, tertbutyl 2-bromobutyrate, tert-butyl-2-bromobutyrat, acmc-1cb0d, tert-butyl-2-bromobutyrate
PubChem CID 13124118
IUPAC-Name tert-Butyl-2-brombutanoat
SMILES CCC(C(=O)OC(C)(C)C)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material tert-Butyl 2-bromobutyrate
Dichte 1.2
Siedepunkt 72°C to 76°C (12 mmHg)
Brechungsindex 1.441
Menge 25 g
UN-Nummer UN1760
Beilstein 2040298
Formelmasse 223.12
Reinheit (%) 98%