Learn More
Tert-Butyl2-brombutyrat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11363257
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Unit Size:
25 Gramm
5 Gramm
Product Code. 11363257
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L13799.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
This item is not returnable. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 24457-21-4 | C8H15BrO2 | 223.11 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 24457-21-4
Summenformel C8H15BrO2
Molekulargewicht (g/mol) 223.11
MDL-Nummer MFCD00209634
InChI-Schlüssel RIUJWUWLGXBICR-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyl 2-bromobutyrate, tert-butyl2-bromobutanoate, t-butyl 2-bromobutyrate, 2-bromobutyric acid tert-butyl ester, 2-bromobutanoic acid tert-butyl ester, butanoic acid, 2-bromo-, 1,1-dimethylethyl ester, tertbutyl 2-bromobutyrate, tert-butyl-2-bromobutyrat, acmc-1cb0d, tert-butyl-2-bromobutyrate
PubChem CID 13124118
IUPAC-Name tert-Butyl-2-brombutanoat
SMILES CCC(C(=O)OC(C)(C)C)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material tert-Butyl 2-bromobutyrate
Dichte 1.2
Siedepunkt 72°C to 76°C (12 mmHg)
Brechungsindex 1.441
Menge 5 g
UN-Nummer UN1760
Beilstein 2040298
Formelmasse 223.12
Reinheit (%) 98%