Learn More
tert-Butyl(2,6-Dioxopiperidin-3-yl)carbamat, TRC
Artikelnummer. 30342644
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30342644 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30342644 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB6923951G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material tert-Butyl (2,6-Dioxopiperidin-3-yl)carbamate
CAS 31140-42-8
Summenformel C10H16N2O4
Menge 1 g
Synonym tert-Butyl Ester 2,6-Dioxo-3-piperidinecarbamic Acid, 1,1-Dimethylethyl Ester (2,6-Dioxo-3-piperidinyl)-carbamic Acid, Pomalidomide Impurity
InChI-Formel InChI=1S/C10H16N2O4/c1-10(2,3)16-9(15)11-6-4-5-7(13)12-8(6)14/h6H,4-5H2,1-3H3,(H,11,15)(H,12,13,14)
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC1CCC(=O)NC1=O
IUPAC-Name tert-Butyl-N-(2,6-Dioxopiperidin-3-yl)carbamat
Molekulargewicht (g/mol) 228.25
Formelmasse 228.111