Learn More
tert-Butyl-2,2,2-Trichloracetimidat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11479527
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11479527
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B22039.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 98946-18-0 | C6H10Cl3NO | 218.50 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
tert-Butyl-2,2,2-Trichloracetimidat wird zur Herstellung von Di-tert-Butylperoxid bei einer Temperatur von -5 °C. Kann zur Synthese von N-α-Fmoc-Phospho(1-Nitrophenylethyl-2-Cyanoethyl)-L-Serin, Käfig-Baustein verwendet werden. Kann zur Umwandlung von Alkoholen und Carbonsäuren in ihre jeweiligen Äthern und Estern verwendet werden.
Löslichkeit
Löslich in organischen Lösungsmitteln und Cyclohexan.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Von starken Oxidationsmitteln, Hitze, Wasser/Feuchtigkeit fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 98946-18-0
Summenformel C6H10Cl3NO
Molekulargewicht (g/mol) 218.50
MDL-Nummer MFCD00077410
InChI-Schlüssel CQXDYHPBXDZWBA-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2734700
IUPAC-Name Tert-butyl-2,2,2-trichloroethanimidat
SMILES CC(C)(C)OC(=N)C(Cl)(Cl)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material tert-Butyl 2,2,2-trichloroacetimidate
Schmelzpunkt 20°C to 22°C
Dichte 1.222
Siedepunkt 64°C to 66°C (15 mmHg)
Flammpunkt 55°C (131°F)
Prozentgehaltsbereich 0.97
Brechungsindex 1.457
Menge 5 g
UN-Nummer UN1993
Beilstein 1770049
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Synonym tert-butyl 2,2,2-trichloroacetimidate, tert-butyl trichloroacetimidate, tert-butyl-2,2,2-trichloroacetimidate, tert-butyl 2,2,2-trichloroethanecarboximidate, 2,2,2-trichloroacetimidic acid tert-butyl ester, t-butyl trichloroacetimidate, t-butyl 2,2,2-trichloroacetimidate, tert-butyl2,2,2-trichloroacetimidate, ethanimidic acid, 2,2,2-trichloro-, 1,1-dimethylethyl ester, 1-tert-butoxy-2,2,2-trichloroethanimine
Löslichkeitsinformationen Soluble in organic solvents,cyclo hexane.
Formelmasse 218.51
Reinheit (%) 97%