Learn More
tert-Butyl-2,2,2-Trichloracetimidat, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11905601 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 GR
5 GR
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
11905601 100 g Glasflasche 100 Gramm
10767403 5 g Glasflasche 5 GR
10415053 25 g Glasflasche 25 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11905601 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 369331000
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 98946-18-0 | C6H10Cl3NO | 218.50 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Alkylierungsreagenz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 98946-18-0
Summenformel C6H10Cl3NO
Molekulargewicht (g/mol) 218.50
MDL-Nummer MFCD00077410
InChI-Schlüssel CQXDYHPBXDZWBA-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyl 2,2,2-trichloroacetimidate, tert-butyl trichloroacetimidate, tert-butyl-2,2,2-trichloroacetimidate, tert-butyl 2,2,2-trichloroethanecarboximidate, 2,2,2-trichloroacetimidic acid tert-butyl ester, t-butyl trichloroacetimidate, t-butyl 2,2,2-trichloroacetimidate, tert-butyl2,2,2-trichloroacetimidate, ethanimidic acid, 2,2,2-trichloro-, 1,1-dimethylethyl ester, 1-tert-butoxy-2,2,2-trichloroethanimine
PubChem CID 2734700
IUPAC-Name Tert-butyl-2,2,2-trichloroethanimidat
SMILES CC(C)(C)OC(=N)C(Cl)(Cl)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material tert-Butyl 2, 2, 2-trichloroacetimidate
Schmelzpunkt 20.0°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.2220g/mL
Siedepunkt 64.0°C to 66.0°C (15.0 mmHg)
Flammpunkt 55°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 94% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CCl3C(=NH)OC(CH3)3
Brechungsindex 1.4550 to 1.4570
Menge 100 g
Relative Dichte 1.222
Formelmasse 218.51
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Flüssig oder kristalline Masse mit niedrigem Schmelzpunkt
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • tert-Butyl 2,2,2-trichloroacetimidate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.