Learn More
tert-Butyl-1-piperazincarboxylat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10729654 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10729654 5 g Glasflasche 5 Gramm
10062832 25 g Glasflasche 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10729654 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 367280050
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 57260-71-6 | C9H19N2O2 | 187.26 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 57260-71-6
Summenformel C9H19N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 187.26
MDL-Nummer MFCD00075265
InChI-Schlüssel CWXPZXBSDSIRCS-UHFFFAOYSA-O
Synonym 1-boc-piperazine, n-boc-piperazine, 1-n-boc-piperazine, tert-butyl 1-piperazinecarboxylate, 1-tert-butoxycarbonyl piperazine, n-t-butoxycarbonylpiperazine, boc-piperazine, n-tert-butoxycarbonylpiperazine, piperazine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, 1-piperazinecarboxylic acid, 1,1-dimethylethyl ester
PubChem CID 143452
IUPAC-Name Tert-Butyl Piperazin-1-Carboxylat
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CC[NH2+]CC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material tert-Butyl 1-piperazinecarboxylate
Schmelzpunkt 43°C to 47°C
Farbe Weiß bis gelb
Flammpunkt >110°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Beilstein 23, V,1, 55
Formelmasse 186.25
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Kristalline Masse mit niedrigem Schmelzpunkt
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • tert-Butyl 1-piperazinecarboxylate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P311-GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.