Learn More
tert-Butyl1-oxa-6-azaspiro[2.5]oktan-6-carboxylat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10555110 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10555110 5 g Glasflasche 5 Gramm
10863191 1 g Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10555110 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 437980050
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 147804-30-6 | C11H19NO3 | 213.28 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 147804-30-6
Summenformel C11H19NO3
Molekulargewicht (g/mol) 213.28
MDL-Nummer MFCD07779385
InChI-Schlüssel ULSBMKGFFFMGOI-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyl 1-oxa-6-azaspiro 2.5 octane-6-carboxylate, 1-oxa-6-azaspiro 2.5 octane-6-carboxylic acid, 1,1-dimethylethyl ester, 6-boc-1-oxa-6-azaspiro 2.5 octane, tert-butyl 1-oxa-6-azaspiro 2,5 octane-6-carboxylate, n-boc-1-oxa-6-azaspiro 2.5 octane, 6-n-boc-1-oxa-6-azaspiro 2.5 octane, 6-tert-butoxycarbonyl-1-oxa-6-azaspiro 2.5 octane, tert-butyl 2-oxa-6-azaspiro 2.5 octane-6-carboxylate, 1-oxa-6-aza-spiro 2.5 octane-6-carboxylic acid tert-butyl ester, tert-butyl 6-azaspiro 2.5 octane-1-oxa-6-carboxylate
PubChem CID 22135564
IUPAC-Name Tert-Butyl 1-Oxa-6-Azaspiro[2.5]Octan-6-Carboxylat
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCC2(CC1)CO2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material tert-Butyl 1-oxa-6-azaspiro[2.5]octane-6-carboxylate
Schmelzpunkt 58°C to 59°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Formelmasse 213.28
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Kristallpulver
compliance-icons
Produktidentifikator
  • tert-Butyl 1-oxa-6-azaspiro[2.5]octane-6-carboxylate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.