Learn More
tert-Butoxycarbonyl-epsilon-aminocapronsäure, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | tert-Butoxycarbonyl-epsilon-aminocaproic Acid |
| CAS | 6404-29-1 |
| Summenformel | C11H21NO4 |
| Menge | 5 g |
| Synonym | 6-[N-(tert-Butoxycarbonyl)amino]caproic Acid, BOC-epsilon-aminocaproic Acid, Boc-6-aminohexanoic Acid, N-(tert-Butoxycarbonyl)-6-aminocaproic Acid, N-(tert-Butoxycarbonyl)-6-aminohexanoic Acid, N-(tert-Butoxycarbonyl)-epsilon-aminocaproic Acid, N-(tert-Butoxycarbonyl)-epsilon-aminohexanoic Acid, N-(tert-Butyloxycarbonyl)-epsilon-aminocaproic Acid |
| InChI-Formel | InChI=1S/C11H21NO4/c1-11(2,3)16-10(15)12-8-6-4-5-7-9(13)14/h4-8H2,1-3H3,(H,12,15)(H,13,14) |
| SMILES | CC(C)(C)OC(=O)NCCCCCC(=O)O |
| IUPAC-Name | 6-[(2-Methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]hexansäure |
| Molekulargewicht (g/mol) | 231.29 |
| Formelmasse | 231.1471 |