Learn More
tert-Butanol 100 μg/ml in Acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30312587
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30312587 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30312587 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREA10861700AL100
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material tert.-Butanol
CAS 75-65-0
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile tert.-Butanol
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C4 H10 O
Konzentration 100 μg/ml
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym 2-Propanol, 2-methyl-, tert-Butyl alcohol (8CI), 2-Methyl-2-propanol, 1,1-Dimethylethanol, Trimethylcarbinol, Trimethylmethanol, t-Butanol, t-Butanol, tert-Butanol
InChI-Formel InChI=1S/C4H10O/c1-4(2,3)5/h5H,1-3H3
SMILES CC(C)(C)O
IUPAC-Name 2-Methylpropan-2-ol
Solvent or Matrix Acetonitril
Molekulargewicht (g/mol) 74.12
Menge 1 mL
Formelmasse 74,0732 g/mol