Learn More
tert-Amylamine, 98%, ACROS Organics™
Artikelnummer. 10082130 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
100 mL
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Milliliter
Artikelnummer. 10082130
Marke: Thermo Scientific Acros 175611000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Spezifikation
Chemischer Name oder Material tert-Amylamine
Namenshinweis 98%
CAS 594-39-8
Farbe Braun bis gelb
Dichte 0.7460g/mL
Siedepunkt 77.0°C
Flammpunkt −1°C
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Summenformel C5H13N
Strukturformel C2H5C(CH3)2NH2
Brechungsindex 1.3986 to 1.4006
MDL-Nummer MFCD00008056
Menge 100 mL
Relative Dichte 0.746
Synonym tert-amylamine, tert-pentylamine, 2-butanamine, 2-methyl, t-amylamine, 1,1-dimethylpropylamine, 2-methyl-2-butylamine, 2-amino-2-methylbutane, 2-methyl-butan-2-amine, 1,1-dimethyl-1-propylamine, t-pentylamine
InChI-Schlüssel GELMWIVBBPAMIO-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCC(C)(C)N
IUPAC-Name 2-Methylbutan-2-amin
Molekulargewicht (g/mol) 87.166
PubChem CID 68986
ChEBI CHEBI:84236
Formelmasse 87.15
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Liquid