Learn More
Fisher BioReagents™ Terrific Broth (Pulver/Molekulargenetik)
Artikelnummer. 10513325 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Menge:
10.000 g
100 g
2000 g
500 g
Verpackungsart:
Poly-Eimer
Poly-Flasche
Packungsgröße:
10 Kilogramm
100 Gramm
2 Kilogramm
500 Gramm
Artikelnummer. 10513325
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Angereichertes Medium, das mit Glycerin bei der Kultivierung rekombinanter Stämme von Escherichia coli verwendet wird.
Verwendung der Formulierung: 50.8 g/l
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung 4 °C
Beschreibung Bakterienkultur
Form Pulver
Güte Molekulargenetik
Medientyp Terrific Broth (TB)
Produkttyp Mikrobiologische Medien
Zusammensetzung Water, 94.5%; Yeast extract, 2.4%; Dipotassium phosphate, 1.3%; Trptone, 1.2%; Glycerin, 0.4%; Dihydrogen potassium phosphate, 0.2%
Zur Verwendung mit (Anwendung) Züchtung rekombinanter E. coli-Stämme
Verpackungsart Poly-Flasche
Menge 2000 g