Learn More
Fisher BioReagents™ Terrific Broth (Pulver/Molekulargenetik)
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Menge:
10.000 g
100 g
2000 g
500 g
Verpackungsart:
Poly-Eimer
Poly-Flasche
Packungsgröße:
10 Kilogramm
100 Gramm
2 Kilogramm
500 Gramm
Beschreibung
Verwendung der Formulierung: 50.8 g/l
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | 4 °C |
| Form | Pulver |
| Güte | Molekulargenetik |
| Medientyp | Terrific Broth (TB) |
| Produkttyp | Mikrobiologische Medien |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Züchtung rekombinanter E. coli-Stämme |
| Verpackungsart | Poly-Flasche |
| Menge | 500 g |