Learn More
MP Biomedicals™ Terrific Bouillon II, dehydrierte Medien
Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1000 g
5000 g
Packungsgröße:
1 Kilogramm
Beschreibung
- Proprietäre Rezeptur
- 50 Kapseln pro Liter verwenden
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | FDA-Certified™ für Molekularbiologie |
| Inhalt und Lagerung | 15°bis 30 °C |
| Format | Kapseln |
| Güte | Molekularbiologie |
| Produkttyp | Mikrobiologische Medien |
| Zusammensetzung | Hefeextrakt, Tryptone-Nährlösung, Natriumchlorid und Vitamine |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für das Wachstum von Escherichia coli und zertifiziert für Plasmid und andere Bakterienkulturen in flüssigen Medien |
| Menge | 1000 g |