Learn More
3M™ Nomad™ Terra Medium Traffic Entrance Matting 6050
Artikelnummer. 17188720
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
152 x 91,4 cm
610 x 91,4 cm
180 x 122 cm
610 x 122 cm
Farbe:
Blau
Braun
Grau
Rot
Schwarz
Packungsgröße:
1 Rollen
1 Stück
Artikelnummer. 17188720
Marke: 3M™ Nomad™ 7100116699
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
This backed vinyl matting is suitable for indoor, medium traffic applications. Resilient vinyl loop construction traps, holds, and hides dirt/sand so surfaces stay neat and clean.
  • Erste Schrittmatte für effiziente Schmutzentfernung
  • Geeignet für mittlere Begehungsfrequenz
  • Sammelt Schmutz und verhindert, dass er ins Gebäude getragen wird
  • Hält und verbirgt Schmut und Sand, damit Oberflächen ordentlich und sauber bleiben
  • Die Schaumstoffunterlage verhindert ein Verrutschen und bietet zusammen mit den Schlingen eine zusätzliche Polsterung für mehr Komfort
  • Einfache Installation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Abmessungen (L x B) 610 x 91,4 cm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für mittel frequentierte Bereiche
Dicke (metrisch) 11 mm
Farbe Grau
Länge (metrisch) 610 cm
Material Vinyl
Typ Eingangsmatte
Breite (metrisch) 91,4 cm