Learn More
3M™ Nomad™ Terra Medium Traffic Entrance Matting 6050
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
152 x 91,4 cm
610 x 91,4 cm
180 x 122 cm
610 x 122 cm
Farbe:
Blau
Braun
Grau
Rot
Schwarz
Packungsgröße:
1 Rollen
1 Stück
Beschreibung
- Erste Schrittmatte für effiziente Schmutzentfernung
- Geeignet für mittlere Begehungsfrequenz
- Sammelt Schmutz und verhindert, dass er ins Gebäude getragen wird
- Hält und verbirgt Schmut und Sand, damit Oberflächen ordentlich und sauber bleiben
- Die Schaumstoffunterlage verhindert ein Verrutschen und bietet zusammen mit den Schlingen eine zusätzliche Polsterung für mehr Komfort
- Einfache Installation
Spezifikation
Spezifikation
| Abmessungen (L x B) | 610 x 91,4 cm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für mittel frequentierte Bereiche |
| Dicke (metrisch) | 11 mm |
| Farbe | Schwarz |
| Länge (metrisch) | 610 cm |
| Material | Vinyl |
| Typ | Eingangsmatte |
| Breite (metrisch) | 91,4 cm |