Learn More
Terpineol (Isomerengemisch) 100 μg/ml in Methanol, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30317942
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30317942 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30317942 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREA17322340ME100
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 08-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Terpineol
CAS 8000-41-7
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Terpineol
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C10H18O
Konzentration 100 μg/ml
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym Alpha Jax, Terpineol 318, Terpineol C, Terpineol LW;
InChI-Formel InChI=1S/3C10H18O/c1-8-4-6-9(7-5-8)10(2,3)11;2*1-8(2)9-4-6-10(3,11)7-5-9/h4,9,11H,5-7H2,1-3H3;11H,4-7H2,1-3H3;9,11H,1,4-7H2,2-3H3
SMILES CC1=CCC(C(O)(C)C)CC1.CC2(O)CCC(C(C)=C)CC2.CC(CC/3)(O)CCC3=C(C)\C
IUPAC-Name 1-Methyl-4-(prop-1-en-2-yl)cyclohexan-1-ol--1-Methyl-4-(propan-2-yliden)cyclohexan-1-ol--2-(4-Methylcyclohex-3-en-1-yl)propan-2-ol (1/1/1)
Solvent or Matrix Methanol
Molekulargewicht (g/mol) 154.25
Menge 1 mL
Formelmasse 154,14 g/mol