Learn More
γ-Terpinen 1000 μg/ml in Isopropanol, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30311555
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30311555 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30311555 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREGA09010077IP
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material gamma-Terpinene
CAS 99-85-4
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile gamma-Terpinene
Versandbedingung +20 °C
Summenformel C10 H16
Konzentration 1.000 μg/ml
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym 1,4-Cyclohexadiene, 1-methyl-4-(1-methylethyl)-, p-Mentha-1,4-diene (8CI), 1-Methyl-4-(1-methylethyl)-1,4-cyclohexadiene, 1-Isopropyl-4-methyl-1,4-cyclohexadiene, 1-Methyl-4-isopropyl-1,4-cyclohexadiene, 4-Isopropyl-1-methyl-1,4-cyclohexadiene, Crithmene, Moslene, NSC 21448, gamma-Terpinene, γ-Terpinen, γ-Terpinene
InChI-Formel InChI=1S/C10H16/c1-8(2)10-6-4-9(3)5-7-10/h4,7-8H,5-6H2,1-3H3
SMILES CC(C)C1=CCC(=CC1)C
IUPAC-Name 1-Methyl-4-propan-2-ylcyclohexa-1,4-dien
Solvent or Matrix Isopropanol
Molekulargewicht (g/mol) 136.23
Menge 1 mL
Formelmasse 136,1252 g/mol