Learn More
(-)-Terpinen-4-ol, TRC
Artikelnummer. 30134030
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
500 mg
2.5 g
Packungsgröße:
2.50 Gramm
250 Milligramm
500 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30134030 2.5 g 2.50 Gramm
30012818 250 mg 250 Milligramm
30006283 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30134030 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT1175082.5G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 20126-76-5
Summenformel C10 H18 O
Molekulargewicht (g/mol) 154.25
Synonym 3-Cyclohexen-1-ol, 4-methyl-1-(1-methylethyl)-, (1R)-, 3-Cyclohexen-1-ol, 4-methyl-1-(1-methylethyl)-, (R)-, p-Menth-1-en-4-ol, (R)-(-)- (8CI), (1R)-4-Methyl-1-(1-methylethyl)-3-cyclohexen-1-ol, (-)-4-Terpineol, (-)-Terpinen-4-ol, (R)-(-)-p-Menth-1-en-4-ol, (R)-4-Carvomenthenol, (R)-4-Methyl-1-(1-methylethyl)-3-cyclohexen-1-ol, (R)-Terpinen-4-ol, L-4-Terpineol, l-4-Terpineneol, l-4-Terpineol, l-Terpinen-4-ol, (4R)-1-Terpinen-4-ol
IUPAC-Name (1R)-4-Methyl-1-propan-2-ylcyclohex-3-en-1-ol
SMILES CC(C)[C@@]1(O)CCC(=CC1)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Terpinen-4-ol
Menge 2.5 g
InChI-Formel InChI=1S/C10H18O/c1-8(2)10(11)6-4-9(3)5-7-10/h4,8,11H,5-7H2,1-3H3/t10-/m0/s1
Formelmasse 154.1358