Learn More
TerpiMix 1 2500 μg/ml in Isopropanol, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30315557
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30315557 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30315557 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREA50000652IP
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 22-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (-)-Verbenone∣(+)-Borneol∣(+)-Fenchone∣(+)-Fenchyl Alcohol∣(1S)-(+)-3-Carene∣1-Methyl-2-isopropylbenzene∣4-Cymene∣4-Thujanol∣Acetic Acid-Octyl Ester∣alpha-(-)-Thujone∣alpha-Terpinene∣alpha-Terpineol∣beta-Ocimene∣beta-Pinene∣Camphene∣DL-alpha-Pinene∣DL-Linalool∣Eucalyptol (1,8-Cineole)∣gamma-Terpinene∣Myrcene∣Sabinene∣Terpinolene
CAS 1196-01-6, 464-43-7, 4695-62-9, 2-9-2217, 498-15-7, 527-84-4
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile (-)-Verbenone∣(+)-Borneol∣(+)-Fenchone∣(+)-Fenchyl Alcohol∣(1S)-(+)-3-Carene∣1-Methyl-2-isopropylbenzene∣4-Cymene∣4-Thujanol∣Acetic Acid-Octyl Ester∣alpha-(-)-Thujone∣alpha-Terpinene∣alpha-Terpineol∣beta-Ocimene∣beta-Pinene∣Camphene∣DL-alpha-Pinene∣DL-Linalool∣Eucalyptol (1,8-Cineole)∣gamma-Terpinene∣Myrcene∣Sabinene∣Terpinolene
Versandbedingung +20 °C
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Solvent or Matrix Isopropanol
Menge 1 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) (-)-Verbenone 2500 μg/mL∣(+)-Borneol 2500 μg/mL∣(+)-Fenchone 2500 μg/mL∣(+)-Fenchyl Alcohol 2500 μg/mL∣(1S)-(+)-3-Carene 2500 μg/mL∣1-Methyl-2-isopropylbenzene 2500 μg/mL∣4-Cymene 2500 μg/mL∣4-Thujanol 2500 μg/mL∣Acetic Acid-Octyl Ester 2500 μg/mL∣alpha-(-)-Thujone 2500 μg/mL∣alpha-Terpinene 2500 μg/mL∣alpha-Terpineol 2500 μg/mL∣beta-Ocimene 2500 μg/mL∣beta-Pinene 2500 μg/mL∣Camphene 2500 μg/mL∣DL-alpha-Pinene 2500 μg/mL∣DL-Linalool 2500 μg/mL∣Eucalyptol (1,8-Cineole) 2500 μg/mL∣gamma-Terpinene 2500 μg/mL∣Myrcene 2500 μg/mL∣Sabinene 2500 μg/mL∣Terpinolene 2500 μg/mL