Learn More
Thermo Scientific Chemicals Tergitol(TM) 15-S-40, 70 % Lösung in Wasser
Artikelnummer. 16318247 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mL
1 L
2.5 L
Packungsgröße:
1 Liter
2.50 Liter
250 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16318247 250 mL 250 Milliliter
16398237 1 L 1 Liter
16308247 2.5 L 2.50 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16318247 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. 464262500
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 68131-40-8 | [C2H4O]n C13H27O
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 68131-40-8
Summenformel [C2H4O]n C13H27O
MDL-Nummer MFCD00132411
SMILES CCCCCCCC(CCCCC)OCCO-*
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tergitol* 15-S-40
Dichte 1.0720 g/mL
Menge 250 mL
Relative Dichte 1.072
Löslichkeitsinformationen Solubility aq. soln.: soluble.