Learn More
Thermo Scientific™ Tergitol™7 -Laktose-TTC Agar
Artikelnummer. 11908429
Change view
Click to view available options
Verpackungsart:
Im Schlauchbeutel verpackt – einlagig
Kartons mit 2 x 10 Platten, verpackt in Folie
Packungsgröße:
10 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Verpackungsart unitSize
11908429 Kartons mit 2 x 10 Platten, verpackt in Folie 10 Stück
10670795 Im Schlauchbeutel verpackt – einlagig 10 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11908429 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. PO5411J
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Differenzierung und Keimzahlbestimmung von Coliformen in Wasser- und Lebensmittelproben mit diesem gebrauchsfertigen Medium.
Mit gebrauchsfertigem Thermo Scientific™ Oxoid™ Tergitol™ 7-Lactose-TTC-Agar können Sie Coliformen aus Wasser- und Lebensmittelproben zählen und unterscheiden. Tergitol 7 hemmt grampositive Organismen und ermöglicht so eine hervorragende Coliformen-Recovery. Die Zugabe von Tri-Phenyltetrazoliumchlorid (TTC) ermöglicht die Erkennung und Identifizierung von Escherichia coli und Enterobacter aerogenes. Die Fermentation von Lactose wird durch eine Farbänderung des pH-Indikators Bromothymol nach blau angezeigt. TTC wird von den meisten Coliform-Organismen mit Ausnahme von E. coli und Enterobacter aerogenes schnell auf rotes Formazan reduziert, was eine einfache Differenzierung ermöglicht.
Tergitol7-Lactose-TTC Agar dient zum Nachweisen und Zählen von Coliformen in Lebensmittel- und Wasserproben.
  • Leichte Auswertung: Leicht zu unterscheiden sind Escherichia coli (gelbe Kolonien) und Enterobacter-Arten (grünliche/gelbe Kolonien) von Coliformen (rote Kolonien).
  • Gebrauchsfertig: praktische Fertignährböden.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific.
Tergitol™ ist eine Marke der Dow Chemical Company (Dow).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Reseda grün, transparent
Inhalt und Lagerung 7 bis 12 °C
Beschreibung Tergitol 7-Lactose-TTC Agar
Format 90 mm-Platte
Herstellungsort Deutschland
Produkttyp Agar
Füllgewicht 7,2 ± 0,3
Verpackungsart Kartons mit 2 x 10 Platten, verpackt in Folie
pH 7.2 ± 0.2
Menge 2 x 10/Packung