Learn More
Thermo Scientific™ Tergitol™7 -Laktose-TTC Agar
Artikelnummer. 10670795
Change view
Click to view available options
Verpackungsart:
Im Schlauchbeutel verpackt – einlagig
Kartons mit 2 x 10 Platten, verpackt in Folie
Packungsgröße:
10 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Verpackungsart unitSize
10670795 Im Schlauchbeutel verpackt – einlagig 10 Stück
11908429 Kartons mit 2 x 10 Platten, verpackt in Folie 10 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10670795 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. PO5164A
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Differenzierung und Keimzahlbestimmung von Coliformen in Wasser- und Lebensmittelproben mit diesem gebrauchsfertigen Medium.
Mit gebrauchsfertigem Thermo Scientific™ Oxoid™ Tergitol™ 7-Lactose-TTC-Agar können Sie Coliformen aus Wasser- und Lebensmittelproben zählen und unterscheiden. Tergitol 7 hemmt grampositive Organismen und ermöglicht so eine hervorragende Coliformen-Recovery. Die Zugabe von Tri-Phenyltetrazoliumchlorid (TTC) ermöglicht die Erkennung und Identifizierung von Escherichia coli und Enterobacter aerogenes. Die Fermentation von Lactose wird durch eine Farbänderung des pH-Indikators Bromothymol nach blau angezeigt. TTC wird von den meisten Coliform-Organismen mit Ausnahme von E. coli und Enterobacter aerogenes schnell auf rotes Formazan reduziert, was eine einfache Differenzierung ermöglicht.
Tergitol7-Lactose-TTC Agar dient zum Nachweisen und Zählen von Coliformen in Lebensmittel- und Wasserproben.
  • Leichte Auswertung: Leicht zu unterscheiden sind Escherichia coli (gelbe Kolonien) und Enterobacter-Arten (grünliche/gelbe Kolonien) von Coliformen (rote Kolonien).
  • Gebrauchsfertig: praktische Fertignährböden.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific.
Tergitol™ ist eine Marke der Dow Chemical Company (Dow).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Reseda grün, transparent
Inhalt und Lagerung 6°bis 12 °C
Beschreibung Tergitol 7-Lactose-TTC Agar
Format 90 mm-Platte
Herstellungsort Deutschland
Produkttyp Agar
Füllgewicht 7,2 ±0,2
Verpackungsart Im Schlauchbeutel verpackt – einlagig