Learn More
Terfenadin EP Verunreinigung J, Mikromol™
Artikelnummer. 30458745
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
4 x 25 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30458745 4 x 25 mg 100 Milligramm
30052183 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30458745 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0055.0300254AMP
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
Terfenadin EP Verunreinigung J, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl 1-[(4RS)-4-[4-(1,1-Dimethylethyl)phenyl]-4-hydroxybutyl]-piperidine-4-carboxylate
CAS 100499-85-2
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Ethyl 1-[(4RS)-4-[4-(1,1-Dimethylethyl)phenyl]-4-hydroxybutyl]-piperidine-4-carboxylate
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C22 H35 N O3
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym Ethyl 1-[(4RS)-4-[4-(1,1-Dimethylethyl)phenyl]-4-hydroxybutyl]-piperidine-4-carboxylate, Terfenadine Imp. J (EP), Terfenadine Impurity J
InChI-Formel InChI=1S/C22H35NO3/c1-5-26-21(25)18-12-15-23(16-13-18)14-6-7-20(24)17-8-10-19(11-9-17)22(2,3)4/h8-11,18,20,24H,5-7,12-16H2,1-4H3
Lösungstyp Unverdünnt
SMILES CCOC(=O)C1CCN(CCCC(O)c2ccc(cc2)C(C)(C)C)CC1
IUPAC-Name Ethyl-1-[4-(4-tert-Butylphenyl)-4-hydroxybutyl]piperidin-4-carboxylat
Molekulargewicht (g/mol) 361.52
Menge 4 x 25 mg
Formelmasse 361,2617 g/mol