Learn More
Terfenadin EP Verunreinigung J, Mikromol™
Artikelnummer. 30052183
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
4 x 25 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30052183 100 mg 100 Milligramm
30458745 4 x 25 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30052183 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0055.03
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
Terfenadin EP Verunreinigung J
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl 1-[(4RS)-4-[4-(1,1-Dimethylethyl)phenyl]-4-hydroxybutyl]-piperidine-4-carboxylate
CAS 100499-85-2
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Ethyl 1-[(4RS)-4-[4-(1,1-Dimethylethyl)phenyl]-4-hydroxybutyl]-piperidine-4-carboxylate
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C22 H35 N O3
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym Ethyl 1-[(4RS)-4-[4-(1,1-Dimethylethyl)phenyl]-4-hydroxybutyl]-piperidine-4-carboxylate, Terfenadine Imp. J (EP), Terfenadine Impurity J
InChI-Formel InChI=1S/C22H35NO3/c1-5-26-21(25)18-12-15-23(16-13-18)14-6-7-20(24)17-8-10-19(11-9-17)22(2,3)4/h8-11,18,20,24H,5-7,12-16H2,1-4H3
SMILES CCOC(=O)C1CCN(CCCC(O)c2ccc(cc2)C(C)(C)C)CC1
IUPAC-Name Ethyl-1-[4-(4-tert-Butylphenyl)-4-hydroxybutyl]piperidin-4-carboxylat
Molekulargewicht (g/mol) 361.52
Menge 100 mg
Formelmasse 361.2617 g/mol