Learn More
Terephthalsäure, TRC
Artikelnummer. 30003559
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30003559 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30003559 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT1125005G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Terephthalic acid
CAS 100-21-0
Summenformel C8 H6 O4
Menge 5 g
Synonym Terephthalic Acid, 1,4-Benzenedicarboxylic acid, Terephthalic acid (7CI,8CI), 1,4-Dicarboxybenzene, 4-Carboxybenzoic acid, Amoco TA 33, NSC 36973, QTA, S-LOP, TA 33LP, TPA, TPA (terephthalic acid), WR 16262, p-Benzenedicarboxylic acid, p-Carboxybenzoic acid, p-Dicarboxybenzene, p-Phthalic acid
InChI-Formel InChI=1S/C8H6O4/c9-7(10)5-1-2-6(4-3-5)8(11)12/h1-4H,(H,9,10)(H,11,12)
SMILES OC(=O)c1ccc(cc1)C(=O)O
IUPAC-Name Terephthalsäure
Molekulargewicht (g/mol) 166.13
Formelmasse 166.0266