Learn More
Terephthalsäure, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7020536
Click to view available options
Menge:
10,000 g
250 g
500 g
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
100-21-0
C8H6O4
166.132
MFCD00002558
KKEYFWRCBNTPAC-UHFFFAOYSA-N
p-phthalic acid, 1,4-benzenedicarboxylic acid, benzene-1,4-dicarboxylic acid, p-dicarboxybenzene, p-benzenedicarboxylic acid, p-carboxybenzoic acid, acide terephtalique, para-phthalic acid, tephthol, 1,4-dicarboxybenzene
7489
CHEBI:15702
Terephthalsäure
C1=CC(=CC=C1C(=O)O)C(=O)O
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
100-21-0
C8H6O4
166.132
MFCD00002558
KKEYFWRCBNTPAC-UHFFFAOYSA-N
p-phthalic acid, 1,4-benzenedicarboxylic acid, benzene-1,4-dicarboxylic acid, p-dicarboxybenzene, p-benzenedicarboxylic acid, p-carboxybenzoic acid, acide terephtalique, para-phthalic acid, tephthol, 1,4-dicarboxybenzene
7489
CHEBI:15702
Terephthalsäure
C1=CC(=CC=C1C(=O)O)C(=O)O
Terephthalic acid is used in the metal organic frame works. Terephthalic acid is used primarily to make polyethylene terephthalate (PET) resins and fibers, polyester fibers, films, polyethylene terephthalate solid-state resins and polyethylene terephthalate engineering resins.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Terephthalsäure wird in organischen Metallrahmenwerken verwendet. Terephthalsäure wird hauptsächlich zur Herstellung von Polyethylenterephthalat-Harzen und -fasern (PET), Polyesterfasern, Folien, Polyethylenterephthalat-Festkörperharzen und Polyethylenterephthalat-Technikharzen verwendet.
Löslichkeit
Schwer löslich in Wasser (0,017 g/l bei 25 °C)
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Es sollte in geschmolzener Form gelagert und verwendet werden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Terephthalic acid
Schmelzpunkt 402°C (sublimation)
Dichte 1.51
Flammpunkt 260°C (500°F)
Geruch Odorless
Menge 250 g
Beilstein 1909333
Merck Index 14,9162
Löslichkeitsinformationen slightly soluble in water (0,017g/L at 25°C)
Formelmasse 166.13
Reinheit (%) ≥98%