Learn More
Terephthalsäure, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Terephthalic acid is used in the metal organic frame works. Terephthalic acid is used primarily to make polyethylene terephthalate (PET) resins and fibers, polyester fibers, films, polyethylene terephthalate solid-state resins and polyethylene terephthalate engineering resins.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Terephthalsäure wird in organischen Metallrahmenwerken verwendet. Terephthalsäure wird hauptsächlich zur Herstellung von Polyethylenterephthalat-Harzen und -fasern (PET), Polyesterfasern, Folien, Polyethylenterephthalat-Festkörperharzen und Polyethylenterephthalat-Technikharzen verwendet.
Löslichkeit
Schwer löslich in Wasser (0,017 g/l bei 25 °C)
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Es sollte in geschmolzener Form gelagert und verwendet werden.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Terephthalic acid |
| Schmelzpunkt | 402°C (sublimation) |
| Dichte | 1.51 |
| Flammpunkt | 260°C (500°F) |
| Geruch | Odorless |
| Menge | 10,000 g |
| Beilstein | 1909333 |
| Merck Index | 14,9162 |
| Löslichkeitsinformationen | slightly soluble in water (0,017g/L at 25°C) |
| Formelmasse | 166.13 |
| Mehr anzeigen |