Learn More
Terephthaldicarboxaldehyd, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-195172
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Verpackung:
Kunststoffflasche
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
623-27-8
C8H6O2
134.13
MFCD00006949
KUCOHFSKRZZVRO-UHFFFAOYSA-N
1,4-benzenedicarboxaldehyde, p-phthalaldehyde, terephthaldehyde, terephthaldialdehyde, terephthaladehyde, terephthaldicarboxaldehyde, terephthalic aldehyde, 1,4-phthalaldehyde, p-formylbenzaldehyde, terephtaldehyde
12173
Terephthalaldehyd
C1=CC(=CC=C1C=O)C=O
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
623-27-8
C8H6O2
134.13
MFCD00006949
KUCOHFSKRZZVRO-UHFFFAOYSA-N
1,4-benzenedicarboxaldehyde, p-phthalaldehyde, terephthaldehyde, terephthaldialdehyde, terephthaladehyde, terephthaldicarboxaldehyde, terephthalic aldehyde, 1,4-phthalaldehyde, p-formylbenzaldehyde, terephtaldehyde
12173
Terephthalaldehyd
C1=CC(=CC=C1C=O)C=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Terephthaldicarboxaldehyde
Namenshinweis 98%
Schmelzpunkt 114°C to 116°C
Farbe Weiß bis gelb
Siedepunkt 245°C to 248°C
Flammpunkt 76°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel C6H4(CHO)2
Menge 100 g
Beilstein 07, 675
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 3g/L (50°C). Other solubilities: soluble in alkalies,soluble in alcohol and ether
Formelmasse 134.13
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Terephthaldicarboxaldehyde
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.