Learn More
Terbufoxon Sulfoxide, TRC
Artikelnummer. 30138543
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mg
2.5 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
2.50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30138543 2.5 mg 2.50 Milligramm
30008269 1 mg 1 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30138543 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT1090852.5MG
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 56165-57-2
Summenformel C9 H21 O4 P S2
Molekulargewicht (g/mol) 288.36
Synonym Phosphorothioic acid, S-[[(1,1-dimethylethyl)sulfinyl]methyl] O,O-diethyl ester, O,O-Diethyl S-(tert-butylsulfinyl)methyl phosphorothioate, Terbufos oxon sulfoxide, Terbufoxon sulfoxide
IUPAC-Name 2-(Diethoxyphosphorylsulfanylmethylsulfinyl)-2-Methylpropan
SMILES CCOP(=O)(OCC)SCS(=O)C(C)(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Terbufos-oxon-sulfoxide
Menge 2.5 mg
InChI-Formel InChI=1S/C9H21O4PS2/c1-6-12-14(10,13-7-2)15-8-16(11)9(3,4)5/h6-8H2,1-5H3
Formelmasse 288.0619