Learn More
Terbufos 10 μg/ml in Acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Terbufos |
| CAS | 13071-79-9 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Terbufos |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Summenformel | C9 H21 O2 P S3 |
| Konzentration | 10 μg/ml |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17034 |
| Synonym | Phosphorodithioic acid, S-[(tert-butylthio)methyl] O,O-diethyl ester (6CI,7CI,8CI), Methanethiol, (tert-butylthio)-, S-ester with O,O-diethyl phosphorodithioate (8CI), AC 92100, Counter, Counter 15G, Cyanater, O,O-Diethyl S-(tert-butylthio)methyl phosphorodithioate, O,O-Diethyl S-[[(1,1-dimethylethyl)thio]methyl] phosphorodithioate, S-[(tert-Butylthio)methyl] O,O-diethyl phosphorodithioate, Terbufos, Terbuphos, Terbutifos |
| InChI-Formel | InChI=1S/C9H21O2PS3/c1-6-10-12(13,11-7-2)15-8-14-9(3,4)5/h6-8H2,1-5H3 |
| Lösungstyp | Einheitliche Lösung |
| Mehr anzeigen |