Learn More
Terbium-Standard: Tb @ 10000 μg/ml in 5% HNO3, VHG™
Artikelnummer. 30003029
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mL
250 mL
500 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
250 Milliliter
500 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30003029 100 mL 100 Milliliter
30003028 250 mL 250 Milliliter
30003137 500 mL 500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 30003029 Lieferant VHG Labs Lieferanten-Nr. VHGTTBN100
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
VHG Labs Angebote ISO 17034 zertifizierte metallorganische und wässrige anorganische Referenzmaterialien für die Öl-, Kraftstoff- und Kühlmittelanalyse sowie eine Vielzahl zertifizierter Standards für Umwelt-, Pharma- und Industrieanwendungen
Terbium-Standard: Tb @ 10000 μg/ml in 5% HNO3
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Terbium
CAS 7440-27-9
Verfahren ICP/ICP-MS
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Terbium
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel Tb
Konzentration 10000 μg/mL
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym Terbium ingot, Terbium foil
InChI-Formel InChI=1S/Tb
SMILES [Tb]
IUPAC-Name Terbium
Solvent or Matrix Dilute HNO3
Molekulargewicht (g/mol) 158.925
Menge 100 mL
Formelmasse 158.925 g/mol