Learn More
Terbium-Standard: Tb @ 10 μg/ml in 2% HNO3, VHG™
Artikelnummer. 17981956
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17981956 100 mL 100 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17981956 Lieferant VHG Labs Lieferanten-Nr. VHGLTBN100
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
VHG Labs Angebote ISO 17034 zertifizierte metallorganische und wässrige anorganische Referenzmaterialien für die Öl-, Kraftstoff- und Kühlmittelanalyse sowie eine Vielzahl zertifizierter Standards für Umwelt-, Pharma- und Industrieanwendungen
Terbium-Standard: Tb @ 10 μg/ml in 2% HNO3
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Terbium
CAS 7440-27-9
Verfahren ICP/ICP-MS
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Terbium
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel Tb
Konzentration 10 μg/ml
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym Terbium ingot, Terbium foil
InChI-Formel InChI=1S/Tb
SMILES [Tb]
IUPAC-Name Terbium
Solvent or Matrix HNO3 verdünnen
Molekulargewicht (g/mol) 158.925
Menge 100 mL
Formelmasse 158,925 g/mol