missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Terbium-Standard für ICP/MS, Claritas-PPT-Qualität, SPEX CertiPrep™
Alle ansehen SPEX Certiprep Produkte
Click to view available options
Menge:
125 ml
Packungsgröße:
125 Milliliter
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Terbium-Standard für ICP/MS - Claritas PPT Gütegrad |
| CAS | 7440-27-9 |
| Summenformel | Tb |
| MDL-Nummer | MFCD00011256 |
| InChI-Schlüssel | GZCRRIHWUXGPOV-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | [Tb] |
| IUPAC-Name | Terbium |
| Solvent or Matrix | 2 % HNO3 |
| Molekulargewicht (g/mol) | 158.93 |
| PubChem CID | 23958 |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur