Learn More
Terbiumstab, 12.7 mm (0.50 Zoll) Durchmesser, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11375108
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mm
25 mm
Packungsgröße:
10 Millimeter
25 Millimeter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11375108 25 mm 25 Millimeter
11365108 10 mm 10 Millimeter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11375108 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 044049.DH
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 20-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Form: Ca. 1.04 g/mm; Gußstab, Durchmesser ist ungefähr
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-27-9
Summenformel Tb
Molekulargewicht (g/mol) 158.93
MDL-Nummer MFCD00011256
InChI-Schlüssel GZCRRIHWUXGPOV-UHFFFAOYSA-N
Synonym unii-06ssf7p179, ingot, foil, terbio, atom, chips, pieces, powder, acmc-20ajly, pieces, distilled dendritic
PubChem CID 23958
ChEBI CHEBI:33376
IUPAC-Name Terbium
SMILES [Tb]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Terbium
Farbe Silberfarben bis grau
Physikalische Form Stab, 12.7 mm (0.5 Zoll) Durchmesser
Menge 25 mm
Prozentgehaltsbereich 99.9% (Metals basis)
Aussehen Silver Gray rod