Learn More
Terbium, Plasma-Standardlösung, Specpure™ Tb 1000 g/μml
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Tellurium |
| Dampfdruck | 23 hPa (17mm Hg) at 20°C |
| Physikalische Form | Flüssig |
| Menge | 500 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Salpetersäure:5 %; Terbium(III, IV)-oxid:0,12%; Wasser:94,88% |
RUO– Nur für Forschungszwecke