Learn More
Terbium-Stücke, (REO), 0.999, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11336527
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11336527 5 g 5 Gramm
11326527 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11336527 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 000324.06
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 7440-27-9 | Tb | 158.93 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-27-9
Summenformel Tb
Molekulargewicht (g/mol) 158.93
MDL-Nummer MFCD00011256
InChI-Schlüssel GZCRRIHWUXGPOV-UHFFFAOYSA-N
Synonym unii-06ssf7p179, ingot, foil, terbio, atom, chips, pieces, powder, acmc-20ajly, pieces, distilled dendritic
PubChem CID 23958
ChEBI CHEBI:33376
IUPAC-Name Terbium
SMILES [Tb]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Terbium
Farbe Silberfarben bis grau
Physikalische Form Stücke
Menge 5 g
Prozentgehaltsbereich 99.9% (REO)
Geruch Geruchsneutral
Aussehen Silver Gray pieces