Learn More
Terbium-interner Standard: Tb @ 10 μg/ml in 2% HNO3, VHG™
Artikelnummer. 17983546
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17983546 100 mL 100 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17983546 Lieferant VHG Labs Lieferanten-Nr. VHGLISATB100
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 17-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
VHG Labs Angebote ISO 17034 zertifizierte metallorganische und wässrige anorganische Referenzmaterialien für die Öl-, Kraftstoff- und Kühlmittelanalyse sowie eine Vielzahl zertifizierter Standards für Umwelt-, Pharma- und Industrieanwendungen
Terbium-interner Standard: Tb @ 10 μg/ml in 2% HNO3
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Terbium
CAS 7440-27-9
Verfahren ICP-MS
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Terbium
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel Tb
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym Terbium ingot, Terbium foil
InChI-Formel InChI=1S/Tb
SMILES [Tb]
IUPAC-Name Terbium
Solvent or Matrix HNO3 verdünnen
Molekulargewicht (g/mol) 158.925
Menge 100 mL
Formelmasse 158,925 g/mol
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.