Learn More
Terbium(III)-trifluormethansulfonat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11343868
Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 11343868
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 040312.18
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 148980-31-8 | C3F9O9S3Tb | 606.115 g/mol
It is used as a reagent & chemical intermediates. It is a raw material used in synthesis of chemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 148980-31-8
Summenformel C3F9O9S3Tb
Molekulargewicht (g/mol) 606.115
MDL-Nummer MFCD00192461
InChI-Schlüssel JLYAVYSVLLIWEK-UHFFFAOYSA-K
Synonym terbium iii trifluoromethanesulfonate, terbium tritriflate, terbium iii triflate, terbium tris trifluoromethanesulfonate, trifluoromethanesulfonic acid terbium iii salt, terbium trifluoromethanesulfonate, terbium triflate, tb otf 3, acmc-1byi6
PubChem CID 11786785
IUPAC-Name Terbium(3+); Trifluormethansulfonat
SMILES C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].[Tb+3]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Terbium(III) trifluoromethanesulfonate
Physikalische Form Pulver
Menge 50 g
Formelmasse 606.12
Reinheit (%) 98%