Learn More
Terbium(III)-sulfat-Oktahydrat, REacton™, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11342548
Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
2 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 11342548
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 014596.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 13842-67-6
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 13842-67-6
MDL-Nummer MFCD00149872
Specifications
Chemischer Name oder Material Terbium(III) sulfate octahydrate
Schmelzpunkt 360°C (in -8H2O)
Physikalische Form Kristallin
Menge 10 g
Hinweise zum Prozentgehalt (REO)
Formelmasse 750.19 (606.05 Anhydrous)
Reinheit (%) 99.9%
Güte Reacton