Learn More
Terbium(III)-sulfat-Oktahydrat, 99.995 % (Metallbasis)
Artikelnummer. p-7059369
Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
2 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 11420820
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 044479.04
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13842-67-6
Summenformel Tb2(SO4)3·8H2O
MDL-Nummer MFCD00149872
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Terbium (III) sulfate octahydrate
Schmelzpunkt 360°C (in -8H2O)
Physikalische Form Kristallin
Menge 2 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Formelmasse 750.19 (606.05 Anhydrous)
Reinheit (%) 99.995%