Learn More
Terbium(III)-perchlorat, 50 % w/w, wässrige Lösung, Reagenzien-Gütegrad, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7051154
Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
2 Gramm
Artikelnummer. 11420301
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 040573.NA
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 14014-09-6
MDL-Nummer MFCD00150362
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Terbium(III) perchlorate
Farbe Farblos
Physikalische Form Flüssig
Menge 2 g
Strukturformel Tb(ClO4)3·6H2O
UN-Nummer UN3211
Formelmasse 565.37 (457.28 Anhydrous)
Güte Reagenz
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 50% w/w aq. soln.
Geruch Odorless
Dichte 1.5g/mL