Learn More
Terbium(III)-oxalat-Decahydrat, REacton™, 99.9 % (REO), Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11352548
Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
2 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 11352548
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 014597.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 51373-66-1
Summenformel C6O12Tb2
Molekulargewicht (g/mol) 581.905
MDL-Nummer MFCD00748140
InChI-Schlüssel JZNKXIAEFQDQDF-UHFFFAOYSA-H
Synonym terbium iii oxalate, diterbium trioxalate, edioic acid, terbium 3 salt 3:2, oxalate; terbium 3+, ethanedioic acid, terbium 3+ salt 3:2, acmc-1cs38, terbium, mu-ethanedioato 2--kappao1,kappao2':kappao1',kappao2 bis ethanedioato 2--kappao1,kappao2 di
PubChem CID 164770
IUPAC-Name Oxalat; Terbium(3+)
SMILES C(=O)(C(=O)[O-])[O-].C(=O)(C(=O)[O-])[O-].C(=O)(C(=O)[O-])[O-].[Tb+3].[Tb+3]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Terbium(III) oxalate decahydrate
Physikalische Form Kristallin
Menge 10 g
Hinweise zum Prozentgehalt (REO)
Strukturformel Tb2(C2O4)3·10H2O
UN-Nummer UN3288
Formelmasse 762.06 (581.91 Anhydrous)
Reinheit (%) 99.9%
Güte Reacton