Learn More
Terbium(III,IV)-oxid, REacton™, 99,9% (REO), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11316248
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11316248 50 g 50 Gramm
11326248 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11316248 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 011207.18
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 12037-01-3 | O7Tb4 | 747.69 g/mol
Terbium(III,IV)-oxid dient als Vorstufe für die Herstellung von anderen Terbium-Verbindungen. Es wird als Redox-Katalysator bei Reaktionen mit Sauerstoff verwendet. Bei hohen Temperaturen kann es Sauerstoff freisetzen. Es findet Anwendungen in der Herstellung von Glas, optischen Produkten und Keramik. Nanopartikel aus Terbiumoxid werden als analytische Reagenzien für die Bestimmung von Arzneimitteln in Lebensmitteln verwendet.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 12037-01-3
Summenformel O7Tb4
Molekulargewicht (g/mol) 747.69
MDL-Nummer MFCD00083151
InChI-Schlüssel UWZVBPNIJCKCMC-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name tetraoxotetraterboxane
SMILES O=[Tb]O[Tb](=O)O[Tb](=O)O[Tb]=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Terbium(III, IV) oxide
Schmelzpunkt 2340°C
Physikalische Form Pulver
Menge 50 g
Prozentgehaltsbereich 99.9% (REO)
Löslichkeitsinformationen Soluble in dilute acids. Insoluble in water.
Formelmasse 747.69