Learn More
Terbium(III)-fluorid, wasserfrei, REacton™, 99.99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11326258
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11326258
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 011213.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 13708-63-9 | F3Tb | 215.92 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13708-63-9
Summenformel F3Tb
Molekulargewicht (g/mol) 215.92
MDL-Nummer MFCD00049572
InChI-Schlüssel LKNRQYTYDPPUOX-UHFFFAOYSA-K
IUPAC-Name terbium(3+) trifluoride
SMILES [F-].[F-].[F-].[Tb+3]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Terbium(III) fluoride
Schmelzpunkt 1172°C
Namenshinweis Anhydrous
Physikalische Form Kristallin
Menge 1 g
Hinweise zum Prozentgehalt (REO)
UN-Nummer UN3288
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in mineral acids. Insoluble in water.
Formelmasse 215.92
Reinheit (%) 99.99%
Güte Reacton
Geruch Odorless
Empfindlichkeit Hygroscopic